Merck
1.37023
SAFC
Sodium hydroxide solution
32%, EMPROVE® EXPERT
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Natronlauge, Natriumhydroxid -Lösung
Größe auswählen
1 L
58,00 €
2.5 L
100,00 €
5 L
165,00 €
25 L
495,00 €
200 L
2.950,00 €
950 L
12.950,00 €
58,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernProduktmuster anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
58,00 €
2.5 L
100,00 €
5 L
165,00 €
25 L
495,00 €
200 L
2.950,00 €
950 L
12.950,00 €
About This Item
Lineare Formel:
NaOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
40.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352305
58,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernProduktmuster anfordern
Produktbezeichnung
Natronlauge 32 %, EMPROVE® EXPERT
Dampfdruck
3 mmHg ( 37 °C)
8 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® EXPERT
Form
liquid
pH-Wert
14 (20 °C in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
9 °C
Dichte
1.35 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch, NaOH): 32,0 - 33,0 %
Carbonat (als Na₂CO₃): ≤ 1,0 %
Chlorid (Cl): ≤ 70 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 30 ppm
Schwermetalle (als Pb): ≤ 5,0 ppm
Al (Aluminium): ≤ 10 ppm
Fe (Eisen): ≤ 4 ppm
Ni (Nickel)*: ≤ 2,00 ppm
Lösungsmittelrückstände (ICH Q3C): ...ausgeschlossen durch den Herstellprozess
Filtriert mit 0,2 µm
Dieses Produkt wurde aus Natriumhydroxid-Pellets Ph. Eur., BP, JP, NF und Wasser für Injektionszwecke (wfi) gemäß USP, das Reinstwasser (hpw) nach Ph. Eur. entspricht, hergestellt.
Elementverunreinigungen gemäß der Leitlinie ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities) sind in der Spezifikation berücksichtigt. Elemente der Klassen 1–3 werden nicht oberhalb des Option-1-Limits gemäß ICH Q3D erwartet, wenn diese nicht spezifiziert und gekennzeichnet (*) sind.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.