Merck
1.58793
Supelco
Sodium hydroxide solution
50%, for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Natronlauge, Natriumhydroxid -Lösung
Größe auswählen
1 L
64,30 €
5 L
233,00 €
25 L
563,00 €
200 L
1.800,00 €
64,30 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
64,30 €
5 L
233,00 €
25 L
563,00 €
200 L
1.800,00 €
About This Item
Lineare Formel:
NaOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
40.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352305
NACRES:
NA.21
64,30 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Natronlauge 50 %, for analysis EMSURE®
Qualität
reagent
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA 8327
suitable for EPA OTM-45
Dampfdruck
2 hPa ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Produktlinie
EMSURE®
Form
liquid
Konzentration
49.0-51.0% NaOH
Verunreinigungen
≤0.0003% Total nitrogen (N)
≤0.0005% Al (Aluminium)
≤0.0005% Fe (Iron)
≤0.0005% Heavy metals (as Pb)
≤0.0005% Phosphate (PO4)
≤0.005% Silicate (SiO2)
≤0.005% Sulfate (SO4)
≤0.01% Chloride (Cl)
≤0.01% K (Potassium)
Farbe
APHA: ≤10
pH-Wert
14 (20 °C, 89 g/L in H2O)
bp
135 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
12 °C
Dichte
1.52 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
PFAS testing
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
  • Nachhaltige Ziegel- und Mörtelherstellung: Die Natriumhydroxidlösung wird bei der Geopolymerisation von Bauschutt verwendet und bietet eine umweltfreundliche Lösung zur Herstellung nachhaltiger Baumaterialien. Diese innovative Anwendung recycelt nicht nur Abfall, sondern reduziert auch deutlich den CO2-Fußabdruck von Neubauten (Rahimpour et al., 2024).
  • Bohrflüssigkeiten auf Wasserbasis: In der Öl- und Gasindustrie wird Natriumhydroxidlösung verwendet, um Rinderknochenleim zu modifizieren und seine Eigenschaften als Zusatzstoff in wasserbasierten Bohrflüssigkeiten zu verbessern. Diese Forschungsergebnisse weisen auf Verbesserungen der Umweltaspekte und der Betriebseffizienz von Bohrvorgängen hin (Du et al., 2024).
  • Kalibrierung von Titrationskalorimetern: Die Reaktion von Kaliumhydrogenphthalat mit überschüssiger Natriumhydroxidlösung dient als Standardkalibrierungsmethode für Titrationskalorimeter. Diese Anwendung ist in verschiedenen wissenschaftlichen Forschungs- und Industriebereichen von entscheidender Bedeutung, um Genauigkeit und Präzision bei der Thermoanalyse sicherzustellen (Kenealey et al., 2024).
  • Alkalische Aktivierung von Bindemitteln: Natriumhydroxidlösung ist bei der alkalischen Aktivierung von Bindemitteln, die im Bauwesen verwendet werden, von entscheidender Bedeutung. Dabei werden verschiedene Materialien verglichen, um Leistung und Nachhaltigkeit zu optimieren. Diese Studie ist für die Entwicklung von Baumaterialien der nächsten Generation von Bedeutung (Alves et al., 2024).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch, als NaOH): 49,0 – 51,0 %
Carbonat (als Na₂CO₃): ≤ 0,2
Farbe (Hazen): ≤ 10 Hazen
Chlorid (Cl): ≤ 0,01 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,0005 %
Silicat (SiO₂): ≤ 0,005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,0003 %
Schwermetalle (wie Pb): ≤ 0,0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
K (Kalium): ≤ 0,02 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Experience effective immobilization of protein A on wide-pore epoxy-modified silica monoliths for mAb separation, showcasing the efficiency of Chromolith® WP 300 columns in achieving faster and highly reproducible biomolecule separations.
Verwandter Inhalt
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Fragen
1-3 von 3 Fragen  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?
  3. How is the NaOH prepared? How is the percentage calculated? How is the boiling point determined?
    1 Antwort
    1. This product is simply a mixture of sodium hydroxide (NaOH) and water at approximately 50 % by weight. The concentration is verified by acidimetric titration, with a specification range of 49.0-51.0 %. The boiling point is not determined internally, however, the value of 135°C reported on the product page is published in the chemical literature.
      Hilfreich?