Merck
4.80648
SAFC
Sodium hydroxide solution
10 M EMPROVE® EXPERT
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Natronlauge, Natriumhydroxid -Lösung
About This Item
Lineare Formel:
NaOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
40.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352305
Produktbezeichnung
Natriumhydroxidlösung 10 mol/l, EMPROVE® EXPERT
Dampfdruck
3 mmHg ( 37 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® EXPERT
Form
liquid
pH-Wert
14 (20 °C in H2O)
Dichte
1.33 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch, NaOH): 9,9–10,1 mol/l
Gehalt (acidimetrisch): 29,9–30,3 %
Identität: entspricht
Carbonat (als Na₂CO₃): ≤ 1,0 %
Chlorid (Cl): ≤ 60 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 30 ppm
Schwermetalle (als Pb): ≤ 5,0 ppm
Al (Aluminium): ≤ 10 ppm
Fe (Eisen): ≤ 3 ppm
Ni (Nickel)*: ≤ 2,00 ppm
Lösungsmittelrückstände (ICH Q3C): ...ausgeschlossen durch den Herstellprozess
Filtriert mit 0,2 µm
Dieses Produkt wurde aus Natriumhydroxid-Pellets Ph. Eur., BP, JP, NF und Wasser für Injektionszwecke (wfi) gemäß USP, das Reinstwasser (hpw) nach Ph. Eur. entspricht, hergestellt.
Elementverunreinigungen gemäß der Leitlinie ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities) sind in der Spezifikation berücksichtigt. Elemente der Klassen 1–3 werden nicht oberhalb des Option-1-Limits gemäß ICH Q3D erwartet, wenn diese nicht spezifiziert und gekennzeichnet (*) sind.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable