Wichtige Dokumente
119135
Sigma-Aldrich
Adenosin-A1-Rezeptoragonist I, CPA
Synonym(e):
Adenosin-A1-Rezeptoragonist I, CPA
Größe auswählen
25 MG
100,00 €
100,00 €
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
100,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H21N5O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
335.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
100,00 €
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
0.8 nM Ki
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
1 M HCl: 100 mM
DMSO: 100 mM
ethanol: 25 mM
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[n]2(c3ncnc(c3nc2)NC4CCCC4)C1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)CO
InChI
1S/C15H21N5O4/c21-5-9-11(22)12(23)15(24-9)20-7-18-10-13(16-6-17-14(10)20)19-8-3-1-2-4-8/h6-9,11-12,15,21-23H,1-5H2,(H,16,17,19)/t9-,11-,12-,15?/m1/s1
InChIKey
SQMWSBKSHWARHU-FJFSNTMWSA-N
Allgemeine Beschreibung
Potenter und selektiver Agonist für den Adenosin A1-Rezeptor (A1R) (Ki = 2,3 nmol/l, 790 nmol/l, 18,6 µmol/l, 43 nmol/l für humanes A1, A2A, A2B bzw. A3).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
A1
Reversibel: ja
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Angaben zur Herstellung
Für eine vollständige Löslichkeit in Ethanol ist leichtes Erwärmen erforderlich
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Migita, H., et al. 2008. J Neurosci Res.86, 2820.
Burgdorf, C. et al. 2005. J Cardiovasc Pharmacol.45, 1.
Klotz, K. N., et al. 2000. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 362, 382.
Mironov, S., et al. 1990. J Neurophysiol.81, 1.
Monopoli, A., et al. 1994. Arzneimittelforschung.44, 1305.
Concas, A., et al. 1993. J Pharmacol Exp Ther.267, 844.
Lohse, M. J., et al. 1988. Nauryn Schmiedebergs Arch Pharmacol.337, 687.
Coffin, V. L., et al. 1987. J Pharmacol Exp Ther.241, 76.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable