1.16989
Formaldehyde Test Strips, reflectometric
1.0-45.0 mg/L (HCHO), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonym(e):
Formaldehyde chemical test strips, Formaldehyde test strip for instrument reader
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Formaldehyde Test, reflectometric, 1.0-45.0 mg/L (HCHO), for use with REFLECTOQUANT®
Beschreibung
quantitative
Qualitätsniveau
Produktlinie
Reflectoquant®
spezifische(r) Analyt(en)
formaldehyde
Messbereich
1.0-45.0 mg/L (HCHO)
Kompatibilität
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
Nachweisverfahren
reflectometric
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Gehalt
- Standard 1:
4.5 - 5.5 mg/l
- Standard 2: 13.5 - 16.5 mg/l
- Standard 3: 27.0 - 33.0 mg/l
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Preparation of a standard solution for Formaldehyde
Herstellung einer Standardlösung für Formaldehyd
Verwandter Inhalt
Die HACCP-Desinfektionskontrolle in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Produktsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Wir bieten eine breite Produktpalette für die Desinfektionskontrolle und das Hygienemonitoring in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.