Merck
1.17924
Supelco
Chlorine Test Strips, colorimetric
greener alternative
0-500 mg/L (Cl₂), MQuant®
Synonym(e):
Chemische Chlor-Teststreifen
Größe auswählen
100 TESTS
41,80 €
41,80 €
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 TESTS
41,80 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
41,80 €
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Produktbezeichnung
Chlor-Test, colorimetric, 0-500 mg/L (Cl2), MQuant®
Beschreibung
semi-quantitative
Qualitätsniveau
Produktlinie
MQuant®
spezifische(r) Analyt(en)
chlorine
Eignung der Reaktion
reaction type: Redox Reactions
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Messbereich
0-500 mg/L (Cl2)
Nachweisverfahren
colorimetric
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Methode: kolorimetrisch mit Teststreifen 0 - 25 - 50 - 100 - 200 - 500 mg/l Cl2, MQuant®
Die MQuant® Chlor-Teststreifen eignen sich zur schnellen Bestimmung höherer Konzentrationen von chlorhaltigen Desinfektionsmitteln, die hauptsächlich in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden. Auf dem Teststreifen oxidiert freies Chlor eine organische Verbindung zu einem violetten Farbstoff. Die Chlorkonzentration wird durch Sichtvergleich der Reaktionszone des Teststreifens mit den Feldern einer Farbskala semiquantitativ gemessen. Erwägen Sie für eine quantitative Messung oder eine Messung des Gesamtchlors unsere Chlortests aus unserem Reflectoquant®- oder Spectroquant®-Portfolio.
Design für Nachhaltigkeitsvorteile:
Wir setzen uns für Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein und suchen ständig nach Möglichkeiten, um die Produkte in unserem Portfolio zu verbessern. Kürzlich haben wir untersucht, wie wir die Umweltauswirkungen der Produktreihe der MQuant®-Teststreifen minimieren können, ohne die Produktleistung zu beeinträchtigen.
Dieses Produkt hat von folgenden Änderungen profitiert:
  • Verringerung der Teststreifenbreite
  • Recyceltes Aluminiumröhrchen
  • Digitale Bedienanleitung
Erfahren Sie mehr über die Initiative: Kleine Veränderungen an Teststreifen mit großer Auswirkung auf die Umwelt.
Anwendung
  • Analysis of free chlorine in aqueous solution at very low concentration with lateral flow tests: Diese Forschungsarbeit befasst sich mit der Verwendung von Lateral-Flow-Tests zur Messung von freiem Chlor in Wasser bei sehr niedrigen Konzentrationen, was eine empfindliche Methode zum Nachweis von Chlor in der analytischen Chemie darstellt (Schwenke et al., 2019).
Rechtliche Hinweise
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
AQS-Standard für freies Chlor - Herstellung einer Standardlösung für freies Chlor
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
Herstellung einer Standardlösung für freies Chlor nach DIN EN ISO 7393
Verwandter Inhalt
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Die HACCP-Desinfektionskontrolle in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Produktsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Wir bieten eine breite Produktpalette für die Desinfektionskontrolle und das Hygienemonitoring in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Fragen
1-3 von 3 Fragen  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?
  3. Can this product be used to measure chlorine in cell culture media? If not, which other product could be used in this setting and is anything known on how the cell culture media might interfere with the measurement?
    1 Antwort
    1. Specific chlorine tests for samples like culture media are not provided in the portfolio. The usage instructions for several chlorine test products indicate their use with wastewater, bleaching solutions, and disinfectants samples. It is expected that an aqueous sample such as culture media may be measurable with a standard chlorine test. Determining the suitability of a specific product for the intended application and matrix is the responsibility of the end user.
      Hilfreich?