Merck
116860
Sigma-Aldrich
Adenin-Deaminase-Inhibitor, DCF
The Adenosine Deaminase Inhibitor, DCF, also referenced under CAS 53910-25-1, controls the biological activity of Adenosine Deaminase.
Synonym(e):
Adenin-Deaminase-Inhibitor, DCF, 2ʹ-Desoxycoformycin, (8R)-3-(2-Desoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-3,6,7,8-tetrahydroimidazo[4,5-d][1,3]diazepin-8-ol, Pentostatin, S. antibioticus
Größe auswählen
10 MG
176,00 €
176,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
176,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.54
176,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@@H]1CNC=NC2=C1N=CN2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)C3[H]
InChI
1S/C11H16N4O4/c16-3-8-6(17)1-9(19-8)15-5-14-10-7(18)2-12-4-13-11(10)15/h4-9,16-18H,1-3H2,(H,12,13)/t6-,7+,8+,9+/m0/s1
InChIKey
FPVKHBSQESCIEP-JQCXWYLXSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Purinnukleosid-Verbindung, die als hochwirksamer, fest bindender Übergangszustand-Analogoninhibitor von Adenosin-Deaminase (ADA; Ki = 2,5 pmol/l gegen teilweise aufgereinigte humane Erythrozyten und 0,48–9,1 nmol/l gegen Rattenleber, Rattendarm, Rattenhepatom und humane B-Zellen) dient. Ist Berichten zufolge ein Immunmodulator und übt eine selektive Toxizität gegenüber Lymphozyten aus.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich & Karzinogen/Teratogen (E)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Robak, T. 2007. Cancer Treat. Rev.33, 710.
Klohs, W.D. und Kraker, A.J., 1992. Pharmacol. Rev.44, 459.
Agarwal, R.P., et al. 1977. Biochem. Pharmacol.26, 359.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable