Merck
1.16224
SAFC
Natriumchlorid
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Halit, NaCl
About This Item
Lineare Formel:
NaCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.44
Beilstein:
3534976
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-598-3
Agentur
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1.3 hPa ( 865 °C)
Produktlinie
EMPROVE® EXPERT
Form
solid
pH-Wert
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
1461 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
801 °C (lit.)
Löslichkeit
358 g/L
Dichte
2.17 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres EMPROVE® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung ermöglicht werden. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltenden cGMP-Richtlinien produziert.
Anwendung
Natriumchlorid ist ein Mineralsalz mit vielseitigen Anwendungen in pharmazeutischen Formulierungen. Es wird in der Regel als osmotisches Mittel in flüssigen Darreichungsformen verwendet, zum Beispiel zum Herstellen von isotonischen Formulierungen, als Füll- oder Beschichtungsmittel für feste Darreichungsformen sowie für halbfeste Darreichungsformen wie Cremes.
Aufgrund seiner geringen Mikrobien- und Endotoxingrenzwerte eignet sich Natriumchlorid Emprove® Expert besonders gut für hochriskante Anwendungen.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
The conjugation step in ADC production attaches a highly potent active pharmaceutical ingredient (HPAPI) to a mAb via a stable linker. Effective conjugation involves complex decisions, outlined on this page with services and products to assure success.
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.