71383
Natriumchlorid
tested according to Ph. Eur.
Synonym(e):
Natrii chloridum, Halit, NaCl
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
Assay
99.7% (dried substance)
Form
solid
pH-Wert
7
mp (Schmelzpunkt)
801 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
SMILES String
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?