Merck
1.00243
SAFC
Citronensäure Monohydrat
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, FCC, E 330
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure, Hydroxytricarballylsäure
About This Item
Lineare Formel:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.14
Beilstein:
4018641
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
E-Nummer:
E330
EG-Index-Nummer:
201-069-1
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
Dampfdruck
<1 Pa ( 25 °C)
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
fine powder
powder
Wirksamkeit
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Partikelgröße
(see specification)
pH-Wert
1.85 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp (Schmelzpunkt)
135-152 °C
Übergangstemp.
flash point 173.9 °C
Löslichkeit
880 g/L
Dichte
1.54 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChIKey
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Anwendung
Zitronensäure wird gemeinhin als pH-Einstellungsmittel, Puffermittel oder Antioxidans in pharmazeutischen Formulierungen verwendet. Ihr Anwendungsbereich erstreckt sich über verschiedene Arten von Formulierungen, einschließlich halbfester Darreichungsformen, flüssiger Darreichungsformen wie Lösungen und fester Darreichungsformen wie Brausetabletten oder -granulat.
Zitronensäure-Monohydratpulver Emprove® Essential ist in ihrer Monohydrat-Pulverform existierende Zitronensäure.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
345.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
173.9 °C - closed cup
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.