1.13726
HPTLC plates, Silica gel 60 RP-2 F₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support
Synonym(e):
Reverse Phase Silica Gel 60 Plates
Empfohlene Produkte
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 25 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
200 μm
Platte L × B
10 cm × 10 cm
Partikelgröße
5-6 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Porenvolumen (N₂-Isotherme): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 5 - 7 µm
Schichtdicke: 150 - 200 µm
Dickenschwankung: ≤ 35 µm
Anwendungstechnische Prüfungen:
A) Cholesterintest
hRf-Werte
- Cholesterin, Cholesterintest:
77 - 89
B) Steroidtest
- Methyltestosteron, Steroidtest: 57 - 77
- Reichstein S, Steroidtest: 66 - 86
- Hydrocortison,Steroidtest: 70 - 90
Typischer Wert gemessen an einer aktivierten Platte (120°C, 15 Min)
Eluent a) Aceton/ Wasser (95/5 v/v)
Eluent b) Acetonitril/ Wasser (70/30 v/v)