Merck
1.13725
Supelco
HPTLC plates, Silica gel 60 RP-8 F₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support
Größe auswählen
25 UNITS
661,00 €
661,00 €
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 UNITS
661,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
661,00 €
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 25 plates
Methode(n)
HPTLC: suitable
Schichtdicke
200 μm
Platte L × B
10 cm × 10 cm
Partikelgröße
5-6 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
25 Glass plates 10 x 10 cm
Verlinkung
Replaces: 13725-5; 13725
Hinweis zur Analyse
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt. Messung): 480 - 540 m²/g
Porenvolumen (N₂-Isotherme): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 5 - 7 µm
Schichtdicke: 150 - 200 µm
Dickenschwankung: ≤ 35 µm
Anwendungstechnische Prüfungen:
A) Cholesterintest
hRf-Werte
- Cholesterin, Cholesterintest:
48 - 60
B) Steroidtest
- Methyltestosteron, Steroidtest: 31 - 51
- Reichstein S, Steroidtest: 59 - 79
- Hydrocortison,Steroidtest: 72 - 92
Typischer Wert gemessen an einer aktivierten Platte (120°C, 15 Min)
Eluent a) Aceton/ Wasser (95/5 v/v)
Eluent b) Acetonitril/ Wasser (70/30 v/v)