1.11932
Fermtech® Pepton aus Soja
For Biotechnology, Suitable for Fermentation Technology
Synonym(e):
Fermtech® Basismaterialien für die Biotechnologie, Pepton aus Soja
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
soybean
Qualitätsniveau
Form
medium powder
Verlust
≤6.0% loss on drying, Tested at 105°C
pH-Wert
6.5-7.5 (25 °C)
Anwendung(en)
life science and biopharma
microbiology
pharmaceutical
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
nonselective for bacteria
nonselective for fungi
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable