Merck
1.11640
Millipore
Lysine iron agar
for microbiology
About This Item
UNSPSC-Code:
41106213
NACRES:
NA.74
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Form
granular
Hersteller/Markenname
GranuCult® plus
Methode(n)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH-Wert
6.7 (37 °C, 32 g/L in H2O)
Löslichkeit
32 g/L
Schüttdichte
713 kg/m3
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Enterobacter spp.
Salmonella spp.
enterobacteriaceae
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): violett
pH-Wert (25 °C): 6.5 - 6.9
Wachstum (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126)): gut bis sehr gut
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): gut bis sehr gut
Wachstum (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): gut bis sehr gut
Wachstum (Salmonella enteritidis NCTC 5188 (WDCM 00119)): gut bis sehr gut
Wachstum (Citrobacter freundii ATCC 8090): gut bis sehr gut
Wachstum (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023)): gut bis sehr gut
Wachstum (Morganella morganii ATCC 25830 (WDCM 00112)): gut bis sehr gut
Hochschicht (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126)): gelb
Hochschicht (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): gelb
Hochschicht (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): violett und schwarz
Hochschicht (Salmonella enteritidis NCTC 5188 (WDCM 00119)): violett und schwarz
Hochschicht (Citrobacter freundii ATCC 8090): gelb und schwarz
Hochschicht (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023)): gelb und schwarz
Hochschicht (Morganella morganii ATCC 25830 (WDCM 00112)): gelb
Schrägfläche (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126)): violett
Schrägfläche (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): violett
Schrägfläche (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): violett
Schrägfläche (Salmonella enteritidis NCTC 5188 (WDCM 00119)): violett
Schrägfläche (Citrobacter freundii ATCC 8090): violett
Schrägfläche (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023)): rotbraun
Schrägfläche (Morganella morganii ATCC 25830 (WDCM 00112)): rotbraun/violett
Bebrütung: 16 - 24 Std.; 35 °C; aerob.
Fußnote
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3