Wichtige Dokumente
1.06535
Supelco
Sodium nitrate
cryst. EMPLURA®
Synonym(e):
Sodium nitrate, Nitric acid sodium salt
Größe auswählen
1 KG
65,60 €
50 KG
2.620,00 €
65,60 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
65,60 €
50 KG
2.620,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
NNaO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-554-3
NACRES:
NA.21
65,60 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPLURA®
Assay
99.0-100.5% dry basis (acidimetric)
Form
solid
Wirksamkeit
1267 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤0.2% Total chlorine
Verlust
≤2% loss on drying, 105°C
pH-Wert
5.5-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
308 °C
Löslichkeit
874 g/L
Dichte
2.26 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1200 kg/m3
Anionenspuren
nitrite (NO2-): ≤0.002%
Kationenspuren
As: ≤0.0003%
Fe: ≤0.001%
Hg: ≤0.0001%
K: ≤0.01%
Pb: ≤0.0002%
Zn: ≤0.001%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
InChIKey
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
  • Nitric oxide pros and cons: The role of L-arginine, a nitric oxide precursor, and idebenone, a coenzyme-Q analogue in ameliorating cerebral hypoxia in rat.: This study discusses the dual roles of nitric oxide and sodium nitrate′s contribution to ameliorating cerebral hypoxia, providing insights into its neurological applications (Abdel Baky NA et al., 2010).
  • Use of experimental design methodology for the development of new magnetic siRNA nanovectors (MSN).: This study details the innovative application of sodium nitrate in the development of magnetic siRNA nanovectors, highlighting its role in enhancing delivery systems (David S et al., 2013).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch, nach Trocknung): 99.0 - 100.5 %
Identität: entspricht
pH-Wert (5 %; Wasser): 5.5 - 8.3
Gesamtchlor: ≤ 0.2 %
Nitrit (NO₂): ≤ 0.002 %
As (Arsen): ≤ 0.0003 %
Fe (Eisen): ≤ 0.001 %
Hg (Quecksilber): ≤ 0.0001 %
K (Kalium): ≤ 0.01 %
Pb (Blei): ≤ 0.0002 %
Zn (Zink): ≤ 0.001 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 2.0 %
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash