Merck
1.06454
Supelco
Dichlormethan
hypergrade for organic trace analysis SupraSolv®
Synonym(e):
Methylenchlorid, DCM, Methylenchlorid
Größe auswählen
1 L
189,00 €
189,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
189,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CH2Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.93
Beilstein:
1730800
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
200-838-9
NACRES:
NA.03
bp:
39.8-40 °C (lit.)
189,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdichte
2.9 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Produktlinie
SupraSolv®
Assay
≥99.9% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1223 °F
605 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Expl.-Gr.
22 %
Methode(n)
GC/MS: suitable
dilution
( suitable for gas chromatography (GC))
Verunreinigungen
≤0.005% Water
Abdampfrückstand
≤3.0 mg/L
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.424 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-95 °C
−95 °C (lit.)
Löslichkeit
20 g/L
Dichte
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
general analytical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChIKey
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
SupraSolv® hypergrade für die organische Spurenanalyse ist eine einzigartige und universelle Lösungsmittelqualität, die in allen drei GC-Nachweisverfahren (ECD, FID und MS) eingesetzt werden kann. Dank des langen Retentionszeitbereichs können sogar Substanzen mit niedrigem Siedepunkt verlässlich analysiert werden.
Anwendung
  • Evaluation of the antifungal photodynamic activity of Thymophylla pentachaeta extracts against Candida albicans and its virulence factors: Diese Studie untersucht die antimykotischen Eigenschaften von Thymophylla pentachaeta und hebt die Verwendung von Dichlormethan im Extraktionsprozess hervor, was für die Isolierung von Wirkstoffen mit potenziellen therapeutischen Anwendungen von entscheidender Bedeutung ist (Cordisco et al., 2021).
  • Amazonian medicinal smokes: Chemical analysis of Burseraceae pitch (breu) oleoresin smokes and insights into their use on headache: In dieser Studie werden die chemischen Bestandteile von Burseraceae-Pechrauch beschrieben, wobei der Schwerpunkt auf Verbindungen liegt, die mit Dichlormethan extrahiert werden. Diese Erkenntnisse ermöglichen Einblicke in die traditionelle Medizin und deren Anwendungen bei der Behandlung von Kopfschmerzen (da Cruz Albino et al., 2021).
  • Chemical characterization, antioxidant and enzyme inhibitory effects of Mitracarpus hirtus extracts: Dieser Artikel befasst sich mit den antioxidativen und enzymhemmenden Eigenschaften von Mitracarpus hirtus, wobei im Extraktionsprozess Dichlormethan zur Isolierung bioaktiver Verbindungen verwendet wurde, und betont dessen Einsatzmöglichkeiten bei pharmakologischen Screenings (Etienne et al., 2021).
  • Assessment of in vitro anthelmintic activity and bio-guided chemical analysis of BRS Boyrá pineapple leaf extracts: In dieser Arbeit wird die anthelminthische Aktivität von Ananasblattextrakten unter Verwendung von Dichlormethan zur Extraktion und Isolierung aktiver Verbindungen untersucht, was wertvolle Einblicke in die potenziellen veterinärmedizinischen Anwendungen dieser Extrakte ermöglicht (Rodrigues et al., 2020).
  • Head Louse Feces: Chemical Analysis and Behavioral Activity: Im Rahmen dieser Studie wird die chemische Zusammensetzung des Kots von Kopfläusen, einschließlich der Anwendung von Dichlormethan im Extraktionsprozess, beschrieben. Die Ergebnisse geben Aufschluss über die Verhaltensreaktionen im Zusammenhang mit Läusebefall (Galassi et al., 2020).
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 99,9 %
Identität (IR): entspricht
Abdampfrückstand: ≤ 3,0 mg/l
Wasser: ≤ 0,005 %
Farbe: ≤ 10 Hazen
GC/ECD (Retentionsbereich 1,2,4-Trichlorbenzol bis Decachlorbiphenyl, einzelne Signale (Lindan-Standard)): ≤ 2 pg/ml
GC/FID (Retentionsbereich n-Undecan bis n-Tetracontan, einzelne Signale (n-Tetradecan-Standard)): ≤ 2 ng/ml
GC/MSD (Retentionsbereich n-Undecan bis n-Tetracontan, Abtastbereich 30–600 amu, einzelne Signale (n-Tetradecan-Standard)): ≤ 2 ng/mL
Empfohlen für die Analyse von polychlorierten Dibenzodioxinen und polychlorierten Dibenzofuranen (PCDD/F).
Das Produkt ist mit 2-Methyl-2-buten stabilisiert.
Verdunstungszahl: 1,9
Sonstige Hinweise
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Rechtliche Hinweise
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4