Wichtige Dokumente
1.03062
Supelco
Dimethylglyoxim
GR for analysis (reagent for nickel) ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Dimethylglyoxim, 2,3-Butandiondioxim, Diacetyldioxim
Größe auswählen
100 G
218,00 €
218,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
218,00 €
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CNOH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352126
EG-Index-Nummer:
202-420-1
NACRES:
NA.05
218,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Assay
≥99% (gravimetric)
Form
solid
dilution
(for analytical testing)
mp (Schmelzpunkt)
239-243 °C (decomposition)
Schüttdichte
620 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N(O)\C(=C(/N=O)\C)\C
InChI
1S/C4H8N2O2/c1-3(5-7)4(2)6-8/h5,7H,1-2H3/b4-3-
InChIKey
OFZZNQXYRRSXOI-ARJAWSKDSA-N
Hinweis zur Analyse
Assay (gravimetrisch): ≥ 99
Identität (IR-Spektrum): entspricht
In Ethanol unlösliche Anteile: ≤ 0,02 %
Schmelzbereich: 239–243 °C
Sulfatasche: ≤ 0,05 %
Eignung als Reagens (an Nickel): entspricht
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3