Wichtige Dokumente
1.05323
Millipore
D(-)Fructose
suitable for microbiology
Synonym(e):
D(-)Fructose, Laevulose, Levulose
Größe auswählen
250 G
74,20 €
74,20 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
74,20 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106212
EG-Index-Nummer:
200-333-3
NACRES:
NA.74
74,20 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Form
solid
Qualitätsniveau
Selbstzündungstemp.
360 °C
pH-Wert
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
100-104 °C (decomposition)
Löslichkeit
790 g/L (OECD Test Guideline 105)
Dichte
1.59 g/cm3 at 20 °C (OECD Test Guideline 109)
Schüttdichte
700‑800 kg/m3
Anwendung(en)
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
O[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
InChIKey
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Hinweis zur Analyse
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Spez. Drehung (α 20/D; 10 %; Wasser): -93 - -91 °
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0.001 %
DC-Prüfung: entspricht
Wasser: ≤ 0.5 %
Eignung für die Mikrobiologie: entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable