Merck
1.07651
Millipore
Saccharose
suitable for microbiology
Synonym(e):
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl-β-D-fructofuranosid, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranosid, D-Sucrose, Zucker
Größe auswählen
1 KG
77,20 €
5 KG
313,00 €
25 KG
1.260,00 €
77,20 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
77,20 €
5 KG
313,00 €
25 KG
1.260,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.30
Beilstein:
90825
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106212
EG-Index-Nummer:
200-334-9
NACRES:
NA.74
77,20 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Form
solid
Qualitätsniveau
Wirksamkeit
29700 mg/kg LD50, oral (Rat)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verpackung
pkg of 1 kg
pkg of 25 kg
pkg of 5 kg
pH-Wert
7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
185-187 °C (lit.)
Schüttdichte
800‑950 kg/m3
Anwendung(en)
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChIKey
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Saccharose kann als Kohlenstoffquelle in mikrobiellen Nährmedien verwendet werden. Sie dient vielen Bakterien als Energie- und Kohlenstoffquelle und regt ihr Wachstum an. Saccharose wird zur Herstellung verschiedener Arten von Nährmedien zur Isolierung und Kultivierung unterschiedlicher Bakterien, Pilze und Hefen verwendet. Saccharose kommt in der Regel in Medien zur Identifizierung und Differenzierung verschiedener Bakterien zum Einsatz, die auf Saccharose-haltigen Nährböden wachsen. Chromogene Agar-Medien wie MacConkey-Nährböden mit Saccharose werden ebenfalls häufig zur Identifizierung von Bakterienstämmen verwendet. Saccharose kann auch in speziellen Nährmedien für die Isolierung und Kultivierung bestimmter Organismen wie Milchsäurebakterien genutzt werden, die häufig in der Lebensmittelindustrie vorkommen. Zusätzlich kann Saccharose in Medienformulierungen als Differenzierungsreagenz verwendet werden, zum Beispiel im Dreizucker-Eisen-Agar (TSI-Agar), mit dem verschiedene Enterobacteriaceae-Stämme anhand ihrer Fähigkeit zur Fermentierung unterschiedlicher Zuckertypen differenziert werden können.
Anwendung
Saccharose ist ein häufiger Bestandteil vieler mikrobieller Nährmedien zum Kultivieren und Identifizieren von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen aus verschiedenen pharmazeutischen, Umwelt-, Lebensmittel- und Getränkeproben.
Hinweis zur Analyse
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Spezifische Drehung (α 20/D; 26 %; Wasser): +66,2–+66,8 °
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
TLC-Test: entspricht
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 0,5 %
Eignung für Mikrobiologie: entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sophie Dekoninck et al.
Cell, 181(3), 604-620 (2020-04-08)
During embryonic and postnatal development, organs and tissues grow steadily to achieve their final size at the end of puberty. However, little is known about the cellular dynamics that mediate postnatal growth. By combining in vivo clonal lineage tracing, proliferation kinetics
Fragen
  1. Hi, can I please know the concentration (%, wt) of this sucrose?
    1 Antwort
    1. This is not a solution, thus concentration is not determined. The product is not tested for purity, nor is it tested for trace amounts of other sugars. However, the minimum specification for moisture content is 0.5 % or less.
      Hilfreich?