1.04176
Phloxin B (C.I. 45410)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Wirksamkeit
2870 mg/kg LD50, oral (Rat)
Zusammensetzung
Dye, ≥80% gravimetric
pH-Wert
9.7 (20 °C, 1 g/L in H2O)
Löslichkeit
100 g/L
Schüttdichte
650 kg/m3
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[Na+].Brc1c2c(cc(c1[O-])Br)C4(OC(=O)c5c4c(c(c(c5Cl)Cl)Cl)Cl)c3c(c(c(c(c3)Br)[O-])Br)O2
InChI
1S/C20H4Br4Cl4O5.2Na/c21-5-1-3-17(9(23)15(5)29)32-18-4(2-6(22)16(30)10(18)24)20(3)8-7(19(31)33-20)11(25)13(27)14(28)12(8)26;;/h1-2,29-30H;;/q;2*+1/p-2
InChIKey
OOYIOIOOWUGAHD-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λ max (ethanol 50 %): 546 - 550 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; ethanol 50 %): 930 - 1400
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 10 %
Suitability for microscopy: passes test
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable