1.04022
Fast green FCF (C.I. 42053)
for microscopy Certistain®
Synonym(e):
Fast green FCF (C.I. 42053), (C.I. 42053) for microbiology Certistain®
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Zusammensetzung
Dye, ≥85% spectrophotometric assay
pH-Wert
2.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
290 °C (decomposition)
Löslichkeit
150 g/L
Schüttdichte
350 kg/m3
εmax
1360-1610 at 622-626 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
InChI
1S/C37H36N2O10S3.2Na/c1-3-38(24-26-7-5-9-33(21-26)50(41,42)43)30-15-11-28(12-16-30)37(35-20-19-32(40)23-36(35)52(47,48)49)29-13-17-31(18-14-29)39(4-2)25-27-8-6-10-34(22-27)51(44,45)46;;/h5-23H,3-4,24-25H2,1-2H3,(H3-,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
XJBPDZVCYTYRIN-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Identität (UV/VIS-Spektrum): entspricht
Absorptionsmaximum λ max. (Ethanol 50 %): 622 - 626 nm
Spez. Extinktion E1%/1cm (λmax; 0.003 g/l; Ethanol 50 %): 1360 - 1610
DC-Prüfung: entspricht
Trocknungsverlust (110 °C): ≤ 10 %
Eignung für die Mikroskopie: entspricht
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°C)
Not applicable