1.03092
Dithizone
for analysis (1,5-diphenylthiocarbazone) Reag. Ph Eur
Synonym(e):
1,5-Diphenylthiocarbazon
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
reag. Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (argentometric)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
168 °C (decomposition)
Schüttdichte
250 kg/m3
λmax
604-607 nm in chloroform
Extinktionsverhältnis
605/445 nm ≥2.5 (chloroform, 0.005 g/L)
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C13H12N4S/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H,(H,16,18)
InChIKey
UOFGSWVZMUXXIY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Identität (UV/VIS-Spektrum): entspricht
Absorptionsmaximum λmax. (Chloroform): 604 - 607 nm
Spez. Extinktion E1%/1cm (λmax.; 0,005 g/l; Chloroform): ≥ 1522
Extinktionsverhältnis (605 nm / 445 nm; 0.005 g/l; Chloroform): ≥ 2.5
Sulfatasche (600 °C): ≤ 0.2 %
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable