Wichtige Dokumente
1.00423
Supelco
Hibar® RT HPLC Columns for customized packing
L × I.D. 250 mm × 3 mm, please select HPLC sorbent for Column filling
Größe auswählen
UNIT
300,00 €
300,00 €
Voraussichtliches Versanddatum22. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
UNIT
300,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
NA.28
300,00 €
Voraussichtliches Versanddatum22. April 2025
Produktbezeichnung
Hibar® 250-3, suitable for HPLC
Parameter
400 bar pressure
Qualitätsniveau
Methode(n)
HPLC: suitable
Säule L × ID
25 cm × 3 mm
Trenntechnik
supercritical fluid (SFC)
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
HPLC-Säule für Kundenfüllung, bitte Packungsmaterial angeben
Rechtliche Hinweise
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany