Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kit | Voraussichtliches Versanddatum24. August 2026vonSchnelldorf | 1.120,00 € |
Über diesen Artikel
General description
Application
Features and Benefits
- Durch die hohe Kapazität werden mehr der störenden hochkonzentrierten Proteine entfernt
- Durch die hohe Spezifität wir das Proteom genau und vollständiger dargestellt.
- Puffersysteme sind mit der zweidimensionalen Elektrophorese kompatibel, weshalb keine zeitraubenden und möglicherweise zu Proteinverlust führenden Zwischenschritte erforderlich sind.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| technique(s) immunodepletion: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) analytical sample preparation: suitable |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 Antwort-
Hilfreich?
-
-
My protein samples contain urea. Can I still use the ProteoPrep® Immunoaffinity Albumin & IgG Depletion Kit, Product PROTIA, for depletion?
1 Antwort-
The presence of urea can reduce the depletion of albumin with PROTIA. We would suggest a buffer exchange prior to depletion using either dialysis or 5 KDa NMWL cut-off spin filters.
Hilfreich?
-
-
Can I use the ProteoPrep® Immunoaffinity Albumin & IgG Depletion Kit, Product PROTIA, on samples besides serum?
1 Antwort-
Besides human serum or plasma samples, we have not specifically tested other human biological fluids with this kit. However, in principle, there is no reason not to try the kit with other fluid samples.
Hilfreich?
-