1.00353
Indole-3-acetic acid
LAB
Synonym(e):
Indole-3-acetic acid, JAA, Heteroauxine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
167-170 °C
Schüttdichte
620 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)
InChIKey
SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Schmelzpunkt: 167 - 170 °C
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0.001 %
Sulfatasche: ≤ 0.1 %
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable