Wichtige Dokumente
05-1572
Sigma-Aldrich
Anti-MDC1-Antikörper, Klon P2B11
clone P2B11, from mouse
Synonym(e):
Nuclear factor with BRCT domains 1, homologue to Drosophila photoreceptor protein calphotin, mediator of DNA damage checkpoint 1
Größe auswählen
100 μG
445,00 €
445,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
445,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
445,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
P2B11, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MDC1(9656)
mouse ... Mdc1(240087)
Allgemeine Beschreibung
MDC1 ist eine Untereinheit des Cohesin-Komplexes und ein wichtiges Protein für die Schwesterchromatid-Kohäsion bei der Mitose und Meiose. Temperaturempfindliche Mutationen dieses Proteins wurden mit einer fehlerhaften Schwesterchromatid-Kohäsion, Chromosomenkondensation und Chromosomensegregation in Verbindung gebracht. Seine Expression wird vom Zellzyklus reguliert und erreicht seinen Höhepunkt in der S-Phase. Die MDC1-Expression wird für den S- und G2/M-Checkpoint-vermittelten Zellzyklus-Arrest in Reaktion auf DNA-Schäden benötigt. MDC1 interagiert nachweislich mit H2A.X in der Nähe von DNA-Doppelstrangbrüchen und rekrutiert ATM-Kinase zum beschädigten DNA-Bereich. Entsprechend dieser Rolle moduliert MDC1 scheinbar auch die Funktion von anderen Proteinen am Checkpoint der DNA-Schädigung, wie BRCA1 und Chk2.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt MDC1 am und in der Nähe des N-Terminus.
Immunogen
GST-markiertes rekombinantes Protein, das Maus-MDC1 am und in der Nähe des N-Terminus entspricht.
Anwendung
Anti-MDC1-Antikörper, Klon P2B11, ist ein monoklonaler Mausantikörper für den Nachweis von MDC1 (auch bekannt als Kernfaktor mit BRCT-Domänen 1) und wurde in ICC und WB validiert.
Immunzytochemische Analyse: Mit einer Verdünnung einer früheren Charge im Verhältnis 1:500 wurde MDC1 in NIH/3T3-Zellen nachgewiesen.
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor in WB verwendet. (Lou, Z., et al. (2003). Nature. 421(6926):957–961.)
Zielbeschreibung
~184 kDa Es gibt 4 Isoformen von humanem MDC1 infolge des Spleißens bei einem Molekulargewicht von ca. 227, 198, 196 und 117 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4, 150 mM NaCl) ohne 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alexandra Mayer et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 15(4), 546-558 (2016-01-09)
Because low levels of DNA double strand breaks (DSBs) appear not to activate the ATM-mediated prophase I checkpoint in full-grown oocytes, there may exist mechanisms to protect chromosome integrity during meiotic maturation. Using live imaging we demonstrate that low levels
Sahra Bodo et al.
The Journal of clinical investigation, 129(2), 786-801 (2018-11-28)
Tumor cure with conventional fractionated radiotherapy is 65%, dependent on tumor cell-autonomous gradual buildup of DNA double-strand break (DSB) misrepair. Here we report that single-dose radiotherapy (SDRT), a disruptive technique that ablates more than 90% of human cancers, operates a
Hung-Sheng Shang et al.
Oncology reports, 36(4), 2207-2215 (2016-08-09)
Cervical cancer is one of the most common cancers in women worldwide and it is a prominent cause of cancer mortality. Curcumin is one of the major compounds from Turmeric and has been shown to induce cytotoxic cell death in
Kuntian Luo et al.
Genes & development, 30(23), 2581-2595 (2016-12-13)
Homologous recombination (HR) is one of the major DNA double-strand break (DSB) repair pathways in mammalian cells. Defects in HR trigger genomic instability and result in cancer predisposition. The defining step of HR is homologous strand exchange directed by the
Yung-Luen Shih et al.
Oncology reports, 36(4), 2094-2100 (2016-08-31)
Casticin, a polymethoxyflavone, has been demonstrated to possess anticancer activities, yet no study has shown in detail that casticin induces DNA damage in lung cancer cells. The purpose of this study was to investigate the possible molecular mechanisms of casticin