MABN2648
Anti-CHD-8L Antibody, clone 1C10-1
Synonym(e):
Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 8;EC:3.6.4.12;ATP-dependent helicase CHD8;Axis duplication inhibitor;Duplin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1C10-1, monoclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 290.85 kDa
observed mol wt ~290 kDa
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human
Verpackung
antibody small pack of 100 μg
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
Epitopsequenz
N-terminal
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Chd8(67772)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting in E14 Mouse brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CHD8L in E14 Mouse brain tissue lysate.
Tested Applications
Chromatin Immunoprecipitation Analysis (ChIP): A representative lot detected CHD-8L in Chromatin Immunoprecipitation applications (Katayama, Y., et al. (2016). Nature. 537(7622); 675-679; Kawamura, A., et al. (2021). Cell Rep. 35(1);108932).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CHD-8L in Western Blotting applications (Katayama, Y., et al. (2016). Nature. 537(7622); 675-679).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected CHD-8L in Immunoprecipitation applications (Katayama, Y., et al. (2016). Nature. 537(7622); 675-679).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable