Merck
S-057
Supelco
JWH-210 4-Hydroxypentyl metabolite-D5 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Größe auswählen
1 ML
244,00 €
244,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
244,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H22D5NO2
Molekulargewicht:
390.53
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
244,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Qualität
certified reference material
Form
liquid
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(C1=C([2H])N(CCCC(C)O)C2=C1C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H])C3=CC=C(CC)C4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C26H27NO2/c1-3-19-14-15-23(21-11-5-4-10-20(19)21)26(29)24-17-27(16-8-9-18(2)28)25-13-7-6-12-22(24)25/h4-7,10-15,17-18,28H,3,8-9,16H2,1-2H3/i6D,7D,12D,13D,17D
InChIKey
QRNSSTWZDKYLOO-HKUKTWOQSA-N
Allgemeine Beschreibung
A monohydroxy analog and primary urinary metabolite of JWH-210, a synthetic cannabinoid found in several blends of the herbal mixture Spice. The biomarker is also referred to as the omega-1 hydroxy metabolite of JWH-210. This internal standard is suitable for quantitation of JWH-210 4-Hydroxypentyl metabolite in biological matrices such as urine for LC/MS or GC/MS testing applications in clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)