Merck
S-051
Supelco
JWH-210 5-Hydroxypentyl metabolite solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H27NO2
Molekulargewicht:
385.50
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Form
liquid
Leistungsmerkmale
(Snap-N-Spike®)
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(C1=CN(CCCCCO)C2=C1C=CC=C2)C3=CC=C(CC)C4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C26H27NO2/c1-2-19-14-15-23(21-11-5-4-10-20(19)21)26(29)24-18-27(16-8-3-9-17-28)25-13-7-6-12-22(24)25/h4-7,10-15,18,28H,2-3,8-9,16-17H2,1H3
InChIKey
YKJSXHMELGMWOB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
A Certified Spiking Solution® of JWH-210 5-Hydroxypentyl metabolite. This monohydroxy analog is often referred to as the terminal omega hydroxy metabolite of JWH-210, a synthetic cannabinoid found in several blends of the herbal mixture Spice or K2. The biomarker is a major urinary metabolite of JWH-210.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)