Merck
B8263
Benzphetamin -hydrochlorid
Synonym(e):
N-Benzyl-N,α-dimethylphenethylamin -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H21N · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.82
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
226-489-2
MDL number:
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
drug control
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 3; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
SMILES string
Cl.C[C@@H](Cc1ccccc1)N(C)Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H21N.ClH/c1-15(13-16-9-5-3-6-10-16)18(2)14-17-11-7-4-8-12-17;/h3-12,15H,13-14H2,1-2H3;1H/t15-;/m0./s1
InChI key
ANFSNXAXVLRZCG-RSAXXLAASA-N
Gene Information
human ... SLC18A2(6571)
Biochem/physiol Actions
Adrenerger Rezeptor Agonist; CNS Stimulans
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzphetamin -hydrochlorid
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)