Merck
N-084
Supelco
Norsertraline-13C6 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Größe auswählen
1 ML
253,00 €
253,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
253,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C6C10H15NCl2 · HCl
Molekulargewicht:
334.62
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
253,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Form
liquid
Leistungsmerkmale
(Snap-N-Spike®)
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
ClC1=CC(C2[13C]3=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13C]3C(N)CC2)=CC=C1Cl.[H]Cl
InChI
1S/C16H15Cl2N.ClH/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19)13-4-2-1-3-12(11)13;/h1-5,7,9,11,16H,6,8,19H2;1H/i1+1,2+1,3+1,4+1,12+1,13+1;
InChIKey
YKXHIERZIRLOLD-JQQCCREHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Norsertraline is a major urinary metabolite and N-desmethyl analog of the SSRI antidepressant sertraline. Marketed under trade names such as Zoloft® and Lustral, sertraline is used to treat major depressive disorder in adults as well as obsessive-compulsive, panic, and social anxiety disorders in both adults and children. Suitable uses for this certified solution standard include as an internal standard for quantitation of norsertraline levels in urine or isotope dilution methods by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zoloft is a registered trademark of Pfizer, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)