Wichtige Dokumente
999993C
Avanti
14:0 Diether PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 999993C
Synonym(e):
1,2-di-O-tetradecyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (999993C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (999993C-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 999993C
Konzentration
10 mg/mL (999993C-10mg)
10 mg/mL (999993C-25mg)
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OCCCCCCCCCCCCCC)COCCCCCCCCCCCCCC)=O
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- in lipid bicelles to reconstitute EmrE (secondary active transport protein) to study the chain length dependence by differential scanning calorimetry and solid-state nuclear magnetic resonance (NMR)[2]
- to compose isotropically tumbling small bicelles, to study its size and morphology[3]
- to prepare bicelle samples for solid-state NMR experiments to determine if the proteins could be reconstituted into phospholipid bilayers[4]
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)