Merck
900421P
Avanti
16:0-(12-PAHSA) DG
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1-Palmitoyl-2-[12′-(palmitoyloxy)octadecanoyl]-sn-glycerol
Größe auswählen
5 MG
329,00 €
329,00 €
Versandbereit am28. März 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
329,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C53H102O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
851.37
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
329,00 €
Versandbereit am28. März 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
sphingolipids
neutral glycerides
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCC(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CCCCCCCCCCC(O[C@@H](CO)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChIKey
MAGMKPHHGNDSPZ-GOOVXGPGSA-N
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)