Avanti® Polar Lipids
In der Lipidomik-Forschung, einem Teilgebiet der Metabolomik, werden die Struktur und Funktion des Lipidoms untersucht, d. h. der Gesamtheit aller Lipide in einer Zelle oder einem biologischen System, und dessen Wechselwirkung mit anderen zellulären Bestandteilen auf der Suche nach Biomarkern für pathologische Prozesse.
Als Exklusivpartner von Avanti® Polar Lipids für alle Länder mit Ausnahme der USA wollen wir hochreine Lipide für Forschende weltweit zugänglicher zu machen. Wir liefern ein umfassendes Portfolio an Lipiden, Adjuvanzien und Ausrüstung von Avanti®, die für Drug-Delivery-Lösungen für komplexe Therapeutika und mRNA-Impfstoffe der nächsten Generation zum Einsatz kommen. Alle Produkte der Marke Avanti® entsprechen strengen Qualitäts- und Stabilitätskontrollstandards.
- Mehr als 2000 Avanti® Produkte mit einer Reinheit > 99 %
- Hochreine natürliche und synthetische Phospholipide, Sphingolipide und Sterollipide
- Fluoreszente Lipide, Adjuvanzien, Lipid-bindende Antikörper und vieles mehr
- Lipidomik-Tools für die Untersuchung der Struktur und Funktion von Lipiden
- Avanti® Mini-Extruder für die Liposomvorbereitung
Lesen Sie mehr über:
Adjuvanzien für die Entwicklung von Immuntherapien und Impfstoffen
Zugehörige Produktinformationen
- Catalog: Pure Expertise - Avanti® Polar Lipids
- Brochure: Lipidomics - Connecting Lipids, Technology and Cellular Biology
- Data Sheet: LIPIDOMIX® Quantitative Mass Spec Standards
- Data Sheet: EquiSPLASH™ LIPIDOMIX® Quantitative Mass Spec Internal Standard Avanti® Product Number 330731-1EA
- Lipidomics Magazine Volume 3
Free booklet with leading lipid research from European Journal of Lipid Science and Technology from Wiley
- Data Sheet: Quantitative 31P-NMR Analysis of Phospholipid Mixtures
- Data Sheet: Quantitative Lipidomics Analysis – Comprehensive Coverage with Accurate Quantitation
- Avanti® Mini-Extruder Extrusion Technique
Watch the below video for instructions on liposome preparation using the Avanti® Mini-Extruder.
- Free Metabolomics Brochure
Integrated metabolomics workflows provide efficient compound profiling, pinpointing, and designation for targeted or untargeted studies.
Adjuvanzien für die Entwicklung von Immuntherapien & Impfstoffen
Impfstoff-Adjuvanzien mit heterogenem Monophosphoryl Lipid A (MPL) aus Salmonella minnesota R595 haben sich als sicher und effektiv zur Auslösung von Th-1-Immunantworten auf heterologe Proteine in Tier- und Humanimpfstoffen erwiesen. Das Avanti® Team revolutionierte die Immuntherapie- und Impfstoffentwicklung mit der Einführung synthetischer MPL-Derivate und Adjuvans-Systemen. Wir bieten mehrere synthetische MPL-Analoge von Avanti® mit einer einzelnen molekularen Spezies an, die sich wie ihre natürlichen Produktvorgänger bei der Auslösung einer Immunantwort als effektiv und sicher erwiesen haben. PHAD®, 3D-PHAD® und 3D(6A)-PHAD® wurden mit verschiedenen Antigenen eingehend an Tieren getestet. In allen Fällen zeigen diese Adjuvanzien ein ähnliches Aktivitäts- und Sicherheitsprofil wie MPL aus Bakterien.
UltimateSPLASH™ ONE
UltimateSPLASH™ ONE ist die Komplettlösung für interne Standards für die quantitative Lipidomik. Es besteht aus einem Fläschchen mit 69 hochreinen, deuteriummarkierten internen Standards, die 15 Lipidklassen abdecken. Jedes Fläschchen enthält 1,2 ml einer 1:1 DCM:MeOH-Lösung, die sorgfältig charakterisiert, quantifiziert und gemischt wurde, um eine präzise Quantifizierung mit mehreren Lipidomik-Methoden zu gewährleisten.
LIPID MAPS® Massenspektrometrie-Standards
Avanti® ist der exklusive lizenzierte Hersteller und Anbieter von LIPID MAPS® Massenspektrometrie-Standards für die Analyse von Lipiden, einschließlich Glycerolipiden, Glycerophospholipiden, Sphingolipiden und Sterolen. Quantitative Standards werden zur Identifizierung der Struktur oder Konzentration molekularer Spezies in der Massenspektrometrie eingesetzt. Qualitative Standards werden zur Markierung von DNA-Polymerase für die allgemeine Identifizierung von Lipiden mittels Massenspektrometrie verwendet. Chemisch reine synthetische Lipidstandards von Avanti® sind charakterisiert und in Einheitspackungen in definierten Konzentrationen verpackt. Jeder Standard wird mit einem Analysenzertifikat geliefert.
Equipment
Der Avanti® Mini-Extruder ermöglicht Ihnen die effiziente Herstellung großer unilamellarer Vesikel mittels Extrusion. Sie können einheitliche Populationen unilamellarer Liposomen ohne Verwendung von Lösungsmitteln oder Detergenzien herstellen. Die Vesikelgröße wird durch die Auswahl der Polycarbonat-Membran kontrolliert. Die Partikelgrößenverteilung unilamellarer Vesikel, die durch Extrusion hergestellt wurden, ist eine Funktion der Anzahl der Durchläufe durch die Extruder-Membran. Wenn die Stabilisatorblock-Extruder-Einheit auf eine Heizplatte gestellt wird, lässt sich eine schnelle Temperaturkontrolle für Lipide mit einer Übergangstemperatur über Raumtemperatur erzielen. Die spezielle Konstruktion aus Edelstahl und Teflon ermöglicht eine schnelle Reinigung aller produktberührten Teile und reduziert so die „Ausfallzeit“ zwischen der Herstellung von Vesikeln unterschiedlicher Lipidspezies.
Dr. Anne Bendt – LipidMaps-Podcast
In dieser Folge des LipidMaps-Podcasts tritt Dr. Anne Bendt auf, stellvertretende Direktorin des weltbekannten Singapore Lipidomics Incubator (SLING). SLING ist auf massenspektrometrische Lipidanalysen spezialisiert und unter der Leitung von Dr. Bendt Prioritäten auf praktische Anwendungen und Partnerschaften in Wissenschaft und Industrie fokussiert.