791282P
Avanti
α-mycolic acid, keto cis
powder, Avanti Research™ - A Croda Brand 791282P
Synonym(e):
α-mycolic acid, keto cis
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (791282P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 791282P
Lipid-Typ
bacterial lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)