Wichtige Dokumente
870291P
Avanti
16:0 Folate Cap PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 870291P, powder
Synonym(e):
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(6-((folate)amino)hexanoyl) (sodium salt)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (870291P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 870291P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCCCCNC(CC[C@H](NC(C1=CC=C(NCC(C=N2)=NC3=C2N=C(N)NC3=O)C=C1)=O)C([O-])=O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+].[Na+]
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)