Merck
860511C
Avanti
12:0 Biotin-18:1 PE
Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution
Synonym(e):
1-(12-Biotinyl[aminododecanoyl])-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Größe auswählen
1 MG
811,00 €
811,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
811,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C45H83N4O10PS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
903.20
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
811,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
chloroform solution
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (860511C-1MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Konzentration
1 mg/mL in chloroform (860511C-1MG)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCNC(CCCC[C@]1([H])SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O)=O)=O
InChI
1S/C45H83N4O10PS/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-18-21-24-31-43(52)59-38(36-58-60(54,55)57-34-32-46)35-56-42(51)30-23-20-17-15-13-16-19-22-27-33-47-41(50)29-26-25-28-40-44-39(37-61-40)48-45(53)49-44/h9-10,38-40,44H,2-8,11-37,46H2,1H3,(H,47,50)(H,54,55)(H2,
InChIKey
DALBPRHGCHKREH-IBTAXAMTSA-N
Verpackung
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860511C-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)