810335C
Avanti
18:1 Cyanine 5 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(Cyanine 5)
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (810335C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810335C-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Konzentration
1 mg/mL (810335C-1mg)
1 mg/mL (810335C-5mg)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
- as a standard for the estimation of absolute density of Cy5 labeled Trx-His6-NCav-CT on supported lipid bilayers (SLB)[1]
- in annexin-coated vesicle production[2]
- to label vesicle types in order to optically distinguish them from other vesicles and to initiate biochemical reactions in a cell-mimetic compartment[3]
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)