Merck
860563C
Avanti
18:1-12:0 Biotin PC
Avanti Research - A Croda Brand 860563C
Synonym(e):
1-oleoyl-2-[12-biotinyl(aminododecanoyl)]-sn-glycero-3-phosphocholine
Größe auswählen
1 MG
694,00 €
694,00 €
Versandbereit am02. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
694,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C48H89N4O10PS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
945.28
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
694,00 €
Versandbereit am02. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (860563C-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 860563C
Konzentration
1 mg/mL (860563C-1mg)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)(OC(CCCCCCCCCCCNC(CCCC[C@]1([H])SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O)=O)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChIKey
ANVUOOKUJFVAPJ-KKWOEEAUSA-N
Anwendung
18:1-12:0 Biotin PC may be used in lipid blot analysis to study Niemann-Pick C2 (NPC2)-lipid interactions.[1] It may also be used in the preparation of liposomes.[2]
Verpackung
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860563C-1mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Intracellular cholesterol trafficking is dependent upon NPC2 interaction with lysobisphosphatidic acid
McCauliff LA, et al.
eLife, 8 (2019)
The Rab11-binding protein RELCH/KIAA1468 controls intracellular cholesterol distribution
Sobajima T, et al.
The Journal of Cell Biology, 217(5), 1777-1796 (2018)