Merck
860367P
Avanti
18:0 PC-d79
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonym(e):
1,2-Distearoyl-d70-sn-glycero-3-phosphocholine-N,N,N-trimethyl-d9
Größe auswählen
10 MG
1.100,00 €
1.100,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
1.100,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C44H9NO8PD79
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
869.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.25
1.100,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (860367P-10MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2
Allgemeine Beschreibung
18:0 PC-d79 is a deuterated phosphocholine wherein 79 protons of distearoyl are replaced by deuterium isotope.
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860367P-10MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)