Wichtige Dokumente
850176P
Avanti
06:0 PI(3,4,5)P3
1,2-dihexanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′,4′,5′-trisphosphate) (ammonium salt), powder
Synonym(e):
PIP3[3′,4′,5′](6:0/6:0)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (850176P-1MG)
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850176P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850176P-500ug))
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 850176P
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H]1O)([O-])=O)(OC(CCCCC)=O)COC(CCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChIKey
YTZPLJSHLDNARZ-KPKFNREXSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)