Merck
840046X
Avanti
Hirn PI(4,5)P2
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
Hirn PI(4,5)P2
Größe auswählen
1 MG
415,00 €
5 MG
1.750,00 €
10 MG
3.010,00 €
25 MG
6.660,00 €
415,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
415,00 €
5 MG
1.750,00 €
10 MG
3.010,00 €
25 MG
6.660,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
415,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (840046X-10mg)
pkg of 1 × 1 mL (840046X-1mg)
pkg of 1 × 1 mL (840046X-5mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (840046X-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Konzentration
1 mg/mL (840046X-1mg)
10 mg/mL (840046X-10mg)
10 mg/mL (840046X-25mg)
5 mg/mL (840046X-5mg)
Lipid-Typ
phosphoglycerides
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O)([O-])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C47H85O19P3.3H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(49)63-39(37-61-40(48)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2)38-62-69(59,60)66-45-42(50)43(51)46(64-67(53,54)55)47(44(45)52)65-68(56,57)58;;;/h11,13,17,19,22,24,28,30,39,42-47,50-52H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-38H2,1-2H3,(H,59,60)(H2,53,54,55)(H2,56,57,58);3*1H3/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-;;;/t39-,42?,43+,44?,45-,46?,47?;;;/m1.../s1
InChIKey
GAIOWTITBYPFJE-JVILRMJCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Auch wenn PI(4,5)P2 ein unwichtiger Bestandteil von Zellmembranen ist, spielt es als Substrat für eine Reihe wichtiger Signalproteine doch eine entscheidende Rolle. PI(4,5)P2 ist ein Zwischenprodukt im IP3/DAG-Signalweg, wo es von Phospholipase C durch Hydrolyse in die sekundären Botenstoffe Inositol-1,4,5-trisphosphat (IP3) und Diacylglycerin (DAG) aufgespalten wird. PI(4,5)P2 ist außerdem ein Substrat für PI3-Kinase, die das Molekül mittels Phosphorylierung in PI(3,4,5)P3 konvertieren; dabei handelt es sich um einen Aktivator nachgelagerter Komponenten des Signalwegs wie etwa Proteinkinase AKT.
Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphat (PI(4,5)P2)/PIP2 wird aus Phosphatidylinositol-Monosphosphaten (PIP) hergestellt.[1]
Anwendung
Hirn PI(4,5)P2 wird in der Herstellung von Liposomen für den Dynamin-catalysierten Fissionsassay[2] und als Bestandteil der Lipidmischung für die Doppelpolarisationsinterferometrie (DPI) verwendet.[3]
Biochem./physiol. Wirkung
Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphat (PI(4,5)P2) ist in den Frühphasen der Vesikelbildung wichtig. Es ist am Aufbau endozytischer Beschichtungen beteiligt, indem es an zahlreichen Proteinen bindet, die im Vorgang der Endozytose eine Rolle spielen.[4] PI(4,5)P2 wird von Phospholipase C durch Hydrolyse in die Signalmoleküle Diacylglycerin (DAG) und Phosphatidylinositol-3,4,5-triphosphat (PI(3,4,5)P3) aufgespalten. PI(4,5)P2 ist für das Funktionieren zahlreicher Ionenkanäle erforderlich.[1]
Verpackung
5 ml transparente versiegelte Glasampulle (840046X-10mg)
5 ml transparente versiegelte Glasampulle (840046X-1mg)
5 ml transparente versiegelte Glasampulle (840046X-25mg)
5 ml transparente versiegelte Glasampulle (840046X-5mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Examination of the Interaction between a Membrane Active Peptide and Artificial Bilayers by Dual Polarisation Interferometry.
Payne JAE, et al.
Biochimica et Biophysica Acta (2016)
Analyzing membrane remodeling and fission using supported bilayers with excess membrane reservoir.
Neumann S, et al.
Nature Protocols, 8(1), 213-213 (2013)
Phosphatidylinositol 4, 5-bisphosphate stimulates vesicle formation from liposomes by brain cytosol.
Kinuta M, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 99(5), 2842-2847 (2002)
Phosphoinositides II: The Diverse Biological Functions (2012)
Visualization of HIV-1 Gag Binding to Giant Unilamellar Vesicle (GUV) Membranes.
Olety B, et al.
Journal of Visualized Experiments, 8(113), e54293-e54293 (2016)