Merck
857506P
Avanti
a15:0-i15:0 PE
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1-(12S-methylmyristoyl)-2-(13-methylmyristoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C35H70NO8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
663.91
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.79
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1x1 mg (857506P-1MG)
pkg of 1x5 mg (857506P-5MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Anwendung(en)
vaccine development
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCC(C)C)=O)COC(CCCCCCCCCC[C@H](C)CC)=O)=O
InChI
1S/C35H70NO8P/c1-5-32(4)24-20-16-12-9-10-13-17-21-25-34(37)41-29-33(30-43-45(39,40)42-28-27-36)44-35(38)26-22-18-14-8-6-7-11-15-19-23-31(2)3/h31-33H,5-30,36H2,1-4H3,(H,39,40)/t32-,33-/m1/s1
InChIKey
LVZWYATVJUCCPG-CZNDPXEESA-N
Verpackung
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857506P-1MG)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857506P-5MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)