640000P
Avanti
DMABA-d0 NHS Ester
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
4-(dimethylamino)benzoic acid N-hydroxysuccinimide ester-d0
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
4-(dimethylamino)-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester benzoic acid
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 50 mg (640000P-50mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C13H14N2O4/c1-14(2)10-5-3-9(4-6-10)13(18)19-15-11(16)7-8-12(15)17/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChIKey
FNGFZOAQGYOQTG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)