Merck
330734W
Avanti
SphingoSPLASH I
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
SphingoSPLASH I LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Internal Standard
Größe auswählen
1 EACH
384,00 €
384,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EACH
384,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.28
384,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
methanol solution
Verpackung
package of 1 × 1 ea
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C (−15°C to −25°C)
Verpackung
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330734W-1EA)
Komponenten
The SphingoPLASH LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec InternalStandard is supplied in 1 mL of methanol and contains the following components: Mixture ComponentTarget Conc. (10 μM) C15 Ceramide-d7 (d18:1-D7/15:0)C15 Glucosyl(β) Ceramide-D7 (d18:1-D7/15:0)C13 Galactosyl(β) Ceramide-D7 (d18:1-D7/13:0)C15 Lactosyl(β) Ceramide-D7 (d18:1-D7/15:0)C13 Dihydroceramide-d7 (d18:0-D7/13:0)15:0 SM (d18:1/15:0)-D9
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • 860681PC15 Ceramide-d7 (d18:1-d7/15:0), Avanti Research - A Croda Brand 860681P, powder 10µMSDB
  • 330729PC15 Glucosyl(β) Ceramide-d7 (d18:1-D7/15:0), Avanti Research - A Croda Brand 10µMSDB
  • 330728PC13 Galactosyl(β) Ceramide-d7 (d18:1-D7/13:0), Avanti Research - A Croda Brand 10µMSDB
  • 330727PC15 Lactosyl(β) Ceramide-d7 (d18:1-D7/15:0), Avanti Research - A Croda Brand 10µMSDB
  • 330726PC13-dihydroceramide-d7(d18:0-d7/13:0), Avanti Research - A Croda Brand 10µMSDB
  • 860686P15:0 SM(d18:1/15:0)-d9, Avanti Research - A Croda Brand 10µMSDB
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)