860681P
Avanti
C15 Ceramide-d7 (d18:1-d7/15:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860681P, powder
Synonym(e):
N-pentadecanoyl-D-erythro-sphingosine(d7)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860681P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860681P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available