Wichtige Dokumente
330727P
Avanti
C15 Lactosyl(β) Ceramide-d7 (d18:1-D7/15:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
D-lactosyl-β-1,1′-N-pentadecanoyl-D-erythro-sphingosine-d7
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (330727P-1MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
InChI
1S/C45H85NO13/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-34(49)33(46-37(50)29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2)32-56-44-42(55)40(53)43(36(31-48)58-44)59-45-41(54)39(52)38(51)35(30-47)57-45/h26,28,33-36,38-45,47-49,51-55H,3-25,27,29-32H2,1-2H3,(H,46,50)/b2
InChIKey
WCBBCGOUIWFKOI-LBQLNCQHSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)