Wichtige Dokumente
330277W
Avanti
Glycocholic acid-d4
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
5ß-cholanic acid-3α,7α,12α-triol N-(carboxymethyl)-amide-d4
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99% (MS)
Form
methanol solution
Verpackung
package of 1 × 100 μg
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N(CC(=O)O)C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@@H](C([C@@H](C(C4)([2H])[2H])O)([2H])[2H])C[C@H]3O)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C26H43NO6/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-/m1/s1/i8D2,10D2
InChIKey
RFDAIACWWDREDC-WZQUIQSLSA-N
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)