Merck
870856P
Avanti
C26 Carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonym(e):
Hexacosanoyl DL-carnitine-d9
Größe auswählen
1 MG
635,00 €
635,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
635,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C33H56D9NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
548.93
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.25
635,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (870856P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C33H65NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-33(37)38-31(29-32(35)36)30-34(2,3)4/h31H,5-30H2,1-4H3/t31-/m1/s1/i2D3,3D3,4D3
InChIKey
KOCKWDDTAHPJSX-OJMQLLJWSA-N
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870856P-1mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)