Merck
330277P
Avanti
Glycocholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
5β;-cholanic acid-3α;,7α;,12α;-triol N-(carboxymethyl)-amide-d4
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H39D4NO6
Molekulargewicht:
469.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.79
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1x1 mg (330277P-1MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Anwendung(en)
lipidomics
Lipid-Typ
bile acids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([C@H]3O)([2H])[2H])(C)[C@@](C[C@H]2O)([H])C3([2H])[2H])([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
InChIKey
RFDAIACWWDREDC-WZQUIQSLSA-N
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330277P-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)